tert-Butylpropiolat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1038-25G P1038-5G
TCIAP1038-25GEA 3200 DKK
TCIAP1038-25G TCIAP1038-5G
tert-Butylpropiolat ≥98.0% (by GC)
tert-Butylpropiolat
Formel: C₇H₁₀O₂
Kogepunkt: 53°C
Flammepunkt: 28°C
MDL Number: MFCD00060100
CAS-nummer: 13831-03-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&vid=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %