n-Hexadecan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H0066-25ML
H0066-500ML
H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA
140
DKK
TCIAH0066-25ML
TCIAH0066-500ML
TCIAH0066-100ML
n-Hexadecan ≥98.0% (by GC)
n-Hexadecane
Formel:
H₃C(CH₂)₁₄CH₃ Kogepunkt: 287°C Smeltepunkt: 18 °C Massefylde: 0,77331 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 136°C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008998 CAS-nummer: 544-76-3 EINECS: 208-878-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |