n-Dodecan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dodecane
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 140 DKK
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-Dodecan ≥99.0% (by GC)
n-Dodecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Molekylvægt: 170.34 g/mol
Kogepunkt: 216°C
Smeltepunkt: -9.6
Flammepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008969
CAS-nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %