2-Butanthiol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA 197 DKK
TCIAB0686-25ML TCIAB0686-500ML
2-Butanthiol ≥97.0% (by GC)
2-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molekylvægt: 90.19 g/mol
Kogepunkt: 84°C
Smeltepunkt: -165
Flammepunkt: –23°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004865
CAS-nummer: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN nummer: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c149d2c2f7b3eaaaa576387364ce2712e75fb234&vid=07120d75a90448614422d5357c83f13c42ec627e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %