1-Pentanthiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Pentanethiol, 1-Mercaptopentane, n-Pentyl mercaptan
P0053-25ML P0053-500ML
TCIAP0053-25MLEA 296 DKK
TCIAP0053-25ML TCIAP0053-500ML
1-Pentanthiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Pentanthiol
Formel: C₅H₁₂S
Molekylvægt: 104.22 g/mol
Kogepunkt: 126°C
Smeltepunkt: -76
Flammepunkt: 18°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004907
CAS-nummer: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
UN nummer: 1111
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c5a7b664098e75a9703a7f6d28ce27ffa626987&vid=138d06b3b38bcd30ef4a1969af376e9a9015cdda&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %