1-Heptanthiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: n-Heptanethiol, n-Heptyl mercaptan, 1-Mercaptoheptane
H0029-10G H0029-25G
TCIAH0029-10GEA 386 DKK
TCIAH0029-10G TCIAH0029-25G
1-Heptanthiol ≥98.0% (by GC)
1-Heptanthiol
Formel: C₇H₁₆S
Kogepunkt: 177°C
Smeltepunkt: -43°C
Massefylde: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004911
CAS-nummer: 1639-09-4
EINECS: 216-678-8
UN nummer: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5267787e778bc7c9bdc700d8c0db05f8e6564708&vid=0e368eeb87125930457ec13c5a7a5a6b0d9c7322&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %