Ethanthiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylmercaptan
E0036-25ML E0036-500ML
TCIAE0036-25MLEA 140 DKK
TCIAE0036-25ML TCIAE0036-500ML
Ethanthiol ≥98.0% (by GC)
Ethanthiol
Formel: C₂H₆S
Kogepunkt: 35°C
Smeltepunkt: –148 °C
Massefylde: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -48°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004887
CAS-nummer: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN nummer: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 14,03726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34882e21bbd31e06f21192f785a2eb6800df39d2&vid=275722fb1925bacd6b41f94be02c1af92005a805&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %