1,4-Butandiol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
B0680-25G B0680-500G
TCIAB0680-25GEA 140 DKK
TCIAB0680-25G TCIAB0680-500G
1,4-Butandiol ≥99.0% (by GC)
1,4-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 138°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002968
CAS-nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c281d0a91720f5d38367fe22871eea0e56331fb&vid=8821f2654602a3f8bb033eb17bf2f6f5c5cd5473&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %