(±)-1,2-Pentandiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
P1178-25ML
P1178-500ML
TCIAP1178-25MLEA
156
DKK
TCIAP1178-25ML
TCIAP1178-500ML
(±)-1,2-Pentandiol ≥98.0% (by GC)
(±)-1,2-Pentandiol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Kogepunkt: 210°C Massefylde: 0,9802 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 104°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010736 CAS-nummer: 5343-92-0 EINECS: 226-285-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |