3-Heptanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0035-25ML H0035-500ML
TCIAH0035-25MLEA 403 DKK
TCIAH0035-25ML TCIAH0035-500ML
3-Heptanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Heptanol
Formel: C₇H₁₆O
Kogepunkt: 156°C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004586
CAS-nummer: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748a61bdc580a5cb329259f9747bc9a151618835&vid=f74db19b9c6da94b8e88755f773e99ec750be3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %