(±)-2-Dodecanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2960-25G D2960-5G
TCIAD2960-25GEA 3270 DKK
TCIAD2960-25G TCIAD2960-5G
(±)-2-Dodecanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Dodecanol
Formel: C₁₂H₂₆O
Kogepunkt: 129°C
Smeltepunkt: 19°C
Massefylde: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004551
CAS-nummer: 10203-28-8
EINECS: 233-500-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3dd12dc6c08f7e8654857b65971a325b66ff073&vid=2905d0d8ac59ba6a92b206b6b1b26ba2a9c12234&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %