1-Undecanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
U0005-25ML U0005-500ML U0005-100ML
TCIAU0005-25MLEA 140 DKK
TCIAU0005-25ML TCIAU0005-500ML TCIAU0005-100ML
1-Undecanol ≥99.0% (by GC)
1-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
Kogepunkt: 147°C
Smeltepunkt: 13…15 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004751
CAS-nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ac00bb71f5ceeb2c65d027aeaea8493bc7e480&vid=f49ee5fa6242483470ce8743cf780680c9476395&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %