1-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
P0491-25ML P0491-500ML
TCIAP0491-25MLEA 132 DKK
TCIAP0491-25ML TCIAP0491-500ML
1-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 97°C
Smeltepunkt: –127°C
Flammepunkt: 25°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN nummer: 1274
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca66fc383e6fa7ab6af60af3cf1fc6637d20762&vid=ba92ee5c5665d4aca93c03b6403a524a81a3b7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.8010 to 0.8060 g/mL
Water max. 0.2 %