n-Amylalkohol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0055-25ML P0055-500ML
TCIAP0055-25MLEA 132 DKK
TCIAP0055-25ML TCIAP0055-500ML
n-Amylalkohol ≥99.0% (by GC)
n-Amylalkohol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Kogepunkt: 137°C
Smeltepunkt: –79°C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14bb2c139339e85f43ccf9c77bced226ece2caaa&vid=a4bfbda0c57603519c4d829b37947a303c3ae6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %