1-Octanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Octanol
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 132 DKK
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
1-Octanol ≥99.0% (by GC)
1-Octanol
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Kogepunkt: 194°C
Smeltepunkt: -16°C
Massefylde: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 83°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002988
CAS-nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %