1-Hexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 132 DKK
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
1-Hexanol ≥98.0% (by GC)
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 157°C
Smeltepunkt: –45°C
Flammepunkt: 63°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN nummer: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %