1-Heptanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Heptyl alcohol
H0033-25ML H0033-500ML
TCIAH0033-25MLEA 132 DKK
TCIAH0033-25ML TCIAH0033-500ML
1-Heptanol ≥98.0% (by GC)
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Molekylvægt: 116.2 g/mol
Kogepunkt: 177°C
Smeltepunkt: –34°C
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002986
CAS-nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 14,04661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d94fb43809b000bdd5da7153a0758c73437d766&vid=17a1cce2592226e10b4f96f56b5eabbd912d2745&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %