Formaldehyd dimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0637-25ML D0637-500ML
TCIAD0637-25MLEA 132 DKK
TCIAD0637-25ML TCIAD0637-500ML
Formaldehyd dimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Formaldehyd dimethyl acetal
Formel: CH₂(OCH₃)₂
Kogepunkt: 42°C
Smeltepunkt: –105 °C
Massefylde: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -32°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008495
CAS-nummer: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN nummer: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b29644311497472fab8d7152520936a239dedc&vid=ad6b8d30fdf42b49b1326bd5f49cfda3fd15d9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %