Acetone-dimethyl acetal 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMP
A0057-25ML A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA 140 DKK
TCIAA0057-25ML TCIAA0057-500ML
Acetone-dimethyl acetal 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Acetone-dimethyl acetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 80°C
Smeltepunkt: -47
Flammepunkt: –9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008479
CAS-nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6936f6b50ad13ab1937b8330817793655823a65&vid=9b0a772e59fcf58b8b5469cf364cbb732b4c4bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %