2-Nitropropan 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
N0249-25G
N0249-500G
N0249-100G
TCIAN0249-25GEA
386
DKK
TCIAN0249-25G
TCIAN0249-500G
TCIAN0249-100G
2-Nitropropan 95,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Nitropropane
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekylvægt: 89.09 g/mol Kogepunkt: 120°C Smeltepunkt: –91°C Flammepunkt: 24°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007397 CAS-nummer: 79-46-9 EINECS: 201-209-1 UN nummer: 2608 ADR: 3 III Merck Index: 14,06628 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |