1-Nitropropan 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0248-25G N0248-500G
TCIAN0248-25GEA 132 DKK
TCIAN0248-25G TCIAN0248-500G
1-Nitropropan 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Nitropropane
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 131°C
Smeltepunkt: -108
Flammepunkt: 36°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007407
CAS-nummer: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN nummer: 2608
ADR: 3 III
Merck Index: 14,06626
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96fc9fc79dcf358a056e0c4bae024f7a547c931&vid=ed51bbe5c367c2614f609c52ea317613d999cb23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %