Isopropylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Propanamin
I0165-25ML I0165-500ML
TCIAI0165-25MLEA 132 DKK
TCIAI0165-25ML TCIAI0165-500ML
Isopropylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Isopropylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 34°C
Smeltepunkt: –95°C
Flammepunkt: –20°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008082
CAS-nummer: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN nummer: 1221
ADR: 3 I
Merck Index: 14,05209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b255a7dbf91e4b3f2058bbd19b2d75ef64bf3b2&vid=037950ead81ef068f2748df4af047f6dc3832cfc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %