Hexylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
H0134-25ML H0134-500ML H0134-100ML
TCIAH0134-25MLEA 132 DKK
TCIAH0134-25ML TCIAH0134-500ML TCIAH0134-100ML
Hexylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 27°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008240
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8279b00ac09bbf6259ae7e2bc1e9223f0269d8&vid=36e4f259f35c6de7d206ad3b7a5e399ad03b7654&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %