Heptylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Heptylamine, 1-Aminoheptane
H0045-25ML H0045-500ML
TCIAH0045-25MLEA 197 DKK
TCIAH0045-25ML TCIAH0045-500ML
Heptylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Heptylamin
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
Kogepunkt: 157°C
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 0,7754 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 35°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008244
CAS-nummer: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401aaa1d2b75898c26d79d7fb80b5a0acef90a70&vid=42794ee355d6670c4779c4382a1444c22121df5d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %