Tripropylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0522-25ML T0522-500ML
TCIAT0522-25MLEA 132 DKK
TCIAT0522-25ML TCIAT0522-500ML
Tripropylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tripropylamin
Formel: C₉H₂₁N
Kogepunkt: 156°C
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 41°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009363
CAS-nummer: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN nummer: 2260
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=328c49534276b25c939ce3e507fc96097282fa2b&vid=ff8d1632712cdb8fdfb8fcc8422db339ce05370c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %