Trihexylamin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
T0442-25ML T0442-500ML
TCIAT0442-25MLEA 370 DKK
TCIAT0442-25ML TCIAT0442-500ML
Trihexylamin ≥95.0% (by GC)
Trihexylamin
Formel: C₁₈H₃₉N
Kogepunkt: 265°C
Smeltepunkt: –75 °C
Massefylde: 0,7976 g/cm³ (21 °C)
Flammepunkt: 132°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009523
CAS-nummer: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af369cb078e266cb8ed6cfea8e3cca7faa5580c0&vid=c41ae93bf58a4f66829128cab00f47ade884abfc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %