Tributylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0357-25ML T0357-500ML
TCIAT0357-25MLEA 140 DKK
TCIAT0357-25ML TCIAT0357-500ML
Tributylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tributylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molekylvægt: 185.35 g/mol
Kogepunkt: 217°C
Smeltepunkt: –70°C
Flammepunkt: 74°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009431
CAS-nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN nummer: 2542
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,09618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=241763504005ba63b2472e70d918896745887279&vid=6de81f60e9e5d4502d36b2033877dac4f5ffe8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %