Triethylamin 99,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (Diethylamino)ethane, TEA
T0424-25ML T0424-500ML T0424-100ML
TCIAT0424-25MLEA 132 DKK
TCIAT0424-25ML TCIAT0424-500ML TCIAT0424-100ML
Triethylamin 99,0 GC, T
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 89°C
Smeltepunkt: –115°C
Flammepunkt: –8°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN nummer: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b443bd39aa32ffdcb299b296a43e19ee31a6a9fa&vid=fae5595ba5e2f2a5ee6bc1c860c3c714175f981f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %