1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
P1817-25G P1817-5G
TCIAP1817-25GEA 2140 DKK
TCIAP1817-25G TCIAP1817-5G
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan ≥98.0% (by GC)
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan
Formel: C₄H₄F₅I
Molekylvægt: 273.97 g/mol
Kogepunkt: 100°C
MDL Number: MFCD00155910
CAS-nummer: 40723-80-6
EINECS: 255-055-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae32ca0becad1d787b20210a666755343522c048&vid=b93cd42d044775e9c9ab51189cc5df7d4dcfdf43&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %