Trifluoreddikesyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0431-25G T0431-500G T0431-100G
TCIAT0431-25GEA 132 DKK
TCIAT0431-25G TCIAT0431-500G TCIAT0431-100G
Trifluoreddikesyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Trifluoreddikesyre
Formel: C₂HF₃O₂
Kogepunkt: 73°C
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,5351 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN nummer: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=871b900083dedee58b0800cd3d6f6036f49984a7&vid=198caec32f48ad15322b0355180067e439d6458f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %