1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
H0476-25G H0476-5G
TCIAH0476-25GEA 1010 DKK
TCIAH0476-25G TCIAH0476-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥95.0% (by GC)
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Formel: C₅H₂F₆O₂
Kogepunkt: 70°C
Massefylde: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000426
CAS-nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa9bb4da2687196a00431957fbacc1ee392e6c2&vid=641c8447ba8822bc7cab3d2220bafbd5f5b26a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %