3-Chlor-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0270-25G C0270-500G C0270-100G
TCIAC0270-25GEA 279 DKK
TCIAC0270-25G TCIAC0270-500G TCIAC0270-100G
3-Chlor-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Kogepunkt: 160°C
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,1309 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002943
CAS-nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN nummer: 2849
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bc28bbde2ae9009c517902ab73cf07ac4d57c&vid=cc18e094de5aa98eddc8f67a9776bb5dbe9b204b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %