3-Chlor-1-propanol 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 317 DKK
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Chlor-1-propanol 98% stabilised
3-Chloro-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Kogepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002943
CAS-nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN nummer: 2849
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3