2,2,2-Trichlorethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0622-25G T0622-500G T0622-100G
TCIAT0622-25GEA 181 DKK
TCIAT0622-25G TCIAT0622-500G TCIAT0622-100G
2,2,2-Trichlorethanol ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trichloroethanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
Kogepunkt: 151°C
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: ≥ 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004677
CAS-nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471b7dd8799d4686d80944ba0fc9f6e47555331&vid=e560074141569b4b4c6cfeb0abf5a87537349a2a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %