(Dichlormethyl)methylether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1-Dichlorodimethyl ether
D1645-25G D1645-250G
TCIAD1645-25GEA 337 DKK
TCIAD1645-25G TCIAD1645-250G
(Dichlormethyl)methylether ≥97.0% (by GC)
(Dichlormethyl)methylether
Formel: C₂H₄Cl₂O
Molekylvægt: 114.96 g/mol
Kogepunkt: 85°C
Flammepunkt: 22°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000828
CAS-nummer: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93fc349ff296d0c66266e11c6ecd87c40e1d8004&vid=68027ceeb92801d5a47f671890630f7e68842c34&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %