2-Chlorbutan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0143-25ML C0143-500ML
TCIAC0143-25MLEA 148 DKK
TCIAC0143-25ML TCIAC0143-500ML
2-Chlorbutan ≥99.0% (by GC)
2-Chlorobutane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 68°C
Smeltepunkt: -132
Flammepunkt: –10°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000871
CAS-nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3970d78083194884ed74fbc8f7a5d6bc7d190e29&vid=640339b619e649e33c17ebf8232b6cf3ce4a7b66&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %