1-Chlorpropan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0266-25ML C0266-500ML
TCIAC0266-25MLEA 132 DKK
TCIAC0266-25ML TCIAC0266-500ML
1-Chlorpropan ≥99.0% (by GC)
1-Chloropropane
Formel: C₃H₇Cl
Kogepunkt: 46°C
Massefylde: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000995
CAS-nummer: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN nummer: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7cc02518aa050be259d251ff4c8695727f8af9&vid=13117ccf0d1e0a728caa4bfcd9a58cf15615688c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %