1-Chlorbutan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Butyl Chloride
C0142-25ML C0142-500ML
TCIAC0142-25MLEA 140 DKK
TCIAC0142-25ML TCIAC0142-500ML
1-Chlorbutan ≥99.0% (by GC)
1-Chlorobutane
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Kogepunkt: 78°C
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –13°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001009
CAS-nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN nummer: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b837775fb8cf99752f1a054416fd7aa25c2963&vid=98d417ece07d7567bc2348fa8a773aa8fe706cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %