1,4-Dichlorbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 132 DKK
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Dichlorbutan ≥98.0% (by GC)
1,4-Dichlorobutane
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kogepunkt: 155°C
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 53°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001011
CAS-nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %