1,3-Dichlorpropan
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0399-25ML D0399-250ML
TCIAD0399-25MLEA 279 DKK
TCIAD0399-25ML TCIAD0399-250ML
1,3-Dichlorpropan
1,3-Dichloropropane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 122°C
Massefylde: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 21°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000999
CAS-nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7bc42fad4c3b4aa4cfdb7f7c1a70fa112a1c3&vid=a930d4ff7801b6f685a164744634a8a0d41f3c6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %