1,2-Dichlorpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propylene dichloride
D0398-25G D0398-500G
TCIAD0398-25GEA 132 DKK
TCIAD0398-25G TCIAD0398-500G
1,2-Dichlorpropan ≥98.0% (by GC)
1,2-Dichloropropane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 97°C
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 14°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000868
CAS-nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN nummer: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b76c1267e272edfe583bbd249d3f6194482e19&vid=243dc90cffa4b9ab58b394b3c2d38897bc574f95&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %