1,1,2,2-Tetrachlorethan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0063-25G T0063-500G
TCIAT0063-25GEA 148 DKK
TCIAT0063-25G TCIAT0063-500G
1,1,2,2-Tetrachlorethan ≥97.0% (by GC)
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Formel: Cl₂HCCHCl₂
Kogepunkt: 146°C
Smeltepunkt: -44°C
Massefylde: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000848
CAS-nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN nummer: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145031abedf97ad5c66e1ad218cc0f7459f9b2d&vid=a8fd02f4f04dfb2e7f5c0352998482a7ad98f01b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %