Propionsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0500-25ML P0500-500ML
TCIAP0500-25MLEA 132 DKK
TCIAP0500-25ML TCIAP0500-500ML
Propionsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Propionsyre
Formel: C₃H₆O₂
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 52°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002756
CAS-nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN nummer: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 14,07825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9d88ed3e3a49cf8f578750bdec622d606f3ee16&vid=58375ddbeab91a5acd1c9bb67a8944eae3f568a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %