Valerianesyre 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentansyre
V0003-25ML V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA 140 DKK
TCIAV0003-25ML TCIAV0003-500ML
Valerianesyre 98,0 GC, T
Valerianesyre
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 186°C
Smeltepunkt: -32
Flammepunkt: 96°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11c5107eb93cde517daee7119af10553509d0e7c&vid=192d1cac2b91a651275593d23de0e89bccfa4d83&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %