Heptansyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0030-25ML H0030-500ML
TCIAH0030-25MLEA 140 DKK
TCIAH0030-25ML TCIAH0030-500ML
Heptansyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Heptansyre
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 223°C
Smeltepunkt: –8°C
Massefylde: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 120°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004426
CAS-nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c398457150057d694b2c2c6eb880e799a7f155a&vid=d1511ebd9c1342c1d875d94749293108c53b3ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %