Smørsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butansyre
B0754-25ML B0754-500ML
TCIAB0754-25MLEA 132 DKK
TCIAB0754-25ML TCIAB0754-500ML
Smørsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Smørsyre
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 163°C
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN nummer: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb6bf5b2c2b02f030d161125b884712fad0b675&vid=1b2e897268a1c8e805190e03abd65cdc7d7c13c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %