Pentylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0021-25ML A0021-500ML
TCIAA0021-25MLEA 132 DKK
TCIAA0021-25ML TCIAA0021-500ML
Pentylacetat ≥99.0% (by GC)
Pentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 148°C
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 45°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009500
CAS-nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN nummer: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcebb8adcd536407ec2a19a334d1dcbad6b0acec&vid=b96d23095d205e1a275f89c8c817ce1ee945d175&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %