Butylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A0024-25ML
A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA
132
DKK
TCIAA0024-25ML
TCIAA0024-500ML
Butylacetat ≥99.0% (by GC)
Butylacetat
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Kogepunkt: 126°C Smeltepunkt: –76 °C Massefylde: 0,875 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 28°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009445 CAS-nummer: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN nummer: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 14,01535 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |