Isopropylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0036-25ML A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA 140 DKK
TCIAA0036-25ML TCIAA0036-500ML
Isopropylacetat ≥99.0% (by GC)
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 88°C
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 7°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008877
CAS-nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN nummer: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f51d2081ca035eab1a09491d3b9c3732b27e5e&vid=9a4034c6f9b0414c27099ad193c41cc11b6794ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %