tert-Butylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1-Dimethylethyl acetate
A0026-25ML A0026-500ML
TCIAA0026-25MLEA 140 DKK
TCIAA0026-25ML TCIAA0026-500ML
tert-Butylacetat ≥99.0% (by GC)
tert-Butylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 96°C
Smeltepunkt: 90…97 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008807
CAS-nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN nummer: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6003257f04841cbd20d88a45f63c6c44dc209&vid=b352bc7a2ac3671ca78fb05f2d847d25dbea7fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 1.0